Biopsie- und Einbettkassetten, Histosette® II, M485
Lieferant: Simport Scientific
M485-11 M485-2 M485-3 M485-5 M485-6 M485-4 M485-10 M485-12 M485-7 M485-8 M485-9
720-0224EA 120 EUR
720-0224 720-0226 720-0227 720-0229 720-0230 720-0228 720-0223 720-0225 720-0231 720-0232 720-0233
Biopsie- und Einbettkassetten, Histosette® II, M485
Einbettkassetten Gewebeeinbettungskassetten
Gewebe Einbettkassetten aus Acetylpolymer mit separat verpackten Deckeln. Wie Histosette® II, M492; allerdings sind die Deckel separat von den Kassetten verpackt.
  • Praktisch für Kassetten-Beschriftungsgeräten, da die Abdeckungen bereits entfernt sind
  • Resistent gegenüber der chemischen Wirkung histologischer Lösungsmittel
  • Durchflussschlitze für optimalen Flüssigkeitsaustausch