Neoprenhandschuhe für Handschuhboxen
Lieferant: PIERCAN
97800C96/10 10750C84/10 10500C76/10 10500C86/10 10750C74/10 14800C76/10 14800C86/10 14800C96/10 14800C84/10 14800C94/10 10500C96/10 18800C96/10 18800C94/10 18800C86/10 18800C84/10 18800C106/10 18800C104/10 10750C94/10 10750C106/10 10750C104/10 13800C96/10 13800C106/10 10750C76/10 10750C86/10 10750C96/10 13800C76/10 13800C86/10 10500C104/10 10500C106/10 10500C74/10 10500C84/10 10500C94/10 13800C104/10 13800C74/10 13800C84/10 13800C94/10 14500C6E66 14500C7E46 14500C7E66 14500C8E46 14500C8E66 14500C9E46 14500C9E66 14800C6E46 18800C94/6 10750C8E46 10750C9E46
PIEC97800C96/10EA 3970 EUR
PIEC97800C96/10 PIEC10750C84/10 PIEC10500C76/10 PIEC10500C86/10 PIEC10750C74/10 PIEC14800C76/10 PIEC14800C86/10 PIEC14800C96/10 PIEC14800C84/10 PIEC14800C94/10 PIEC10500C96/10 PIEC18800C96/10 PIEC18800C94/10 PIEC18800C86/10 PIEC18800C84/10 PIEC18800C106/10 PIEC18800C104/10 PIEC10750C94/10 PIEC10750C106/10 PIEC10750C104/10 PIEC13800C96/10 PIEC13800C106/10 PIEC10750C76/10 PIEC10750C86/10 PIEC10750C96/10 PIEC13800C76/10 PIEC13800C86/10 PIEC10500C104/10 PIEC10500C106/10 PIEC10500C74/10 PIEC10500C84/10 PIEC10500C94/10 PIEC13800C104/10 PIEC13800C74/10 PIEC13800C84/10 PIEC13800C94/10 PIEC14500C6E66 PIEC14500C7E46 PIEC14500C7E66 PIEC14500C8E46 PIEC14500C8E66 PIEC14500C9E46 PIEC14500C9E66 PIEC14800C6E46 PIEC18800C94/6 PIEC10750C8E46 PIEC10750C9E46
Neoprenhandschuhe für Handschuhboxen
Handschuhe
Beidseitig tragbare Handschuhe mit langer Stulpe aus weichem schwarzen Polychloropren (Neopren). Dank des selbstlöschenden Materials bieten diese Handschuhe eine gute Beständigkeit gegen Flammen. Das verwendete Elastomer schützt ideal vor dem kombinierten Einfluss mehrerer potentiell schädlicher Substanzen wie Öl und Ozon. Für verschiedene Portdurchmesser geeignet.
  • Hohe Zugfestigkeit und Flexibilität
  • Gute Beständigkeit gegen Ozonalterung, Sauerstoff und Witterung
Colour: Black
0,4 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374-1, EN 421; Cat. III
0,6 mm thickness: EN 388 (X100), EN 374-1 (ACK), EN 421; Cat. III
0,8 mm thickness: EN 388 (X111), EN 374-1 (ACK), EN 421; Cat. III
Zertifizierungen: 0,4 mm Stärke: EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III
0,6 mm Stärke: EN 388:2016 (X1XXX), EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III
0,8 mm Stärke: EN 388:2016 (X111X), EN ISO 374-1 Type B (ANP), EN ISO 374-5 VIRUS, EN 421; Kat. III