Strickhandschuhe, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Lieferant: Ansell
11-600/10 11-600/7 11-600/8 11-600/9 11-605/10 11-605/6 11-605/7 11-605/8 11-605/9 11-600/6 11-601/10 11-601/6 11-601/7 11-601/8 11-601/9 11-600/11 11-601/5 11-600/5
112-0195EA 64.7 EUR
112-0195 112-0197 112-0198 112-0199 112-0200 112-0201 112-0202 112-0203 112-0204 112-0196 112-5073 112-5074 112-5075 112-5076 112-5077 112-4246 ANSE11-601/5 ANSE11-600/5
Strickhandschuhe, HyFlex® 11-600 / 11-601 / 11-605
Handschuhe
Die Handschuhe aus gestricktem Stretch-Nylon bieten in Verbindung mit der Tauchbeschichtung aus Polyurethan eine hohe Geschmeidigkeit und Elastizität.
  • Optimales Tastgefühl und gute Beweglichkeit: extradünn mit überragender Reißfestigkeit
  • Polyurethanbeschichtung sorgt für eine gute Griffigkeit bei trockenen Bedingungen
  • Schmutz- und fusselfrei
Sie sind ideal für alle Einsatzgebiete, die eine präzise und/oder verschmutzungsfreie Handhabung von Objekten erfordert, wie beispielsweise bei der Montage von Kleinteilen, bei Leicht- und Feinarbeiten sowie in Reinräumen.
Zertifizierungen: 11-600/11-601: EN 388:2016 (3121A), Kat. II
11-605: Kat. II.