Hitzeschutzhandschuhe, ActivArmr® 43-113
Lieferant: Ansell
43-113/10 43-113/11
112-0290EA 75.6 EUR
112-0290 112-0449
Hitzeschutzhandschuhe, ActivArmr® 43-113
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Kevlar® ermöglichen den Umgang mit Gegenständen, die sehr heiß sind und besondere Vorsicht erfordern. Sie bieten zudem große Widerstandsfähigkeit gegen Schnitte, Risse und Abrieb.
  • Futter aus reiner Baumwolle, bequem und kühl zu tragen
  • Keine Nähte, an denen sich Funken oder Metallspritzer verfangen könnten
  • Kann ohne Leistungseinbußen wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
  • Entwickelt für einen kurzfristigen Kontakt bei trockener Hitze bis zu 350 °C
Zertifizierungen: EN 388:2016 (154XE), EN 407 (43421X), Kat. III