Schnittfeste Unterziehhandschuhe für Reinräume
Lieferant: WELLS LAMONT
M281L M281M M281S M281XL
112-1195EA 132 EUR
112-1195 112-1196 112-1197 112-6365
Schnittfeste Unterziehhandschuhe für Reinräume
Handschuhe
Ideal als schnittfester Unterziehhandschuh für Reinraumhandschuhe.
  • In hohem Maße wiederverwendbare
  • Made in USA
Zertifizierungen: ANSI A4, Level C schnittfest. Kategorie III für Partikel.
Verpackung:
Bitte beachten