Chemikalienschutz-Handschuhe, Showa 878
Lieferant: Showa
878-08 878-09 878-10 878-11
112-3266EA 81 EUR
112-3266 112-3267 112-3268 112-3154
Chemikalienschutz-Handschuhe, Showa 878
Handschuhe
Diese Butylhandschuhe bieten höchste Beständigkeit gegen hochätzende Säuren und eignen sich hervorragend für die Handhabung von Ketonen und Estern. Synthetischer Gummi besitzt ebenfalls höchste Permeationsbeständigkeit gegen Gase und Wasserdämpfe, weist jedoch nicht die physikalische Stärke von Naturkautschuk auf.
  • Ungefüttert, mit glatter Oberfläche und Rollrand
  • Leicht und flexibel
  • Wasserundurchlässig und daher ideal für Arbeiten in feuchter Umgebung
  • Der Rollrand verhindert ein Eindringen von Schmutz
Zertifizierungen: Cat III; EN 388:2016+A1:2018; EN ISO 374-1:2016+A1:2018/Type A; EN ISO 374-5:2016.