Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Lieferant: Ansell
08-352/10 08-352/8 08-352/9 08-354/10 08-354/8 08-354/9
112-0266EA 17.1 EUR
112-0266 112-3747 112-0267 112-2156 112-2157 112-2158
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 08-352 / 08-354
Handschuhe
Diese Neoprenhandschuhe mit ausgezeichneter Flexibilität bieten einen erhöhten Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien. Sie sind 100% flüssigkeitsdicht und verfügen über ein weiches, dehnbares Strickfutter sowie nahtlose Handflächen und zusätzlichen Unterarmschutz.
  • Hohe Beweglichkeit und sehr gutes Fingerspitzengefühl
  • Ausgezeichneter Griff bei nassen und rutschigen Materialien
  • Sehr hoher Tragekomfort; polstert die Hand, absorbiert Schweiß und vermeidet Wundscheuern
  • Produktivitätssteigerung durch sicheres und bequemes Arbeiten
Typische Anwendungsbereiche: Reparatur und Wartung von Anlagen; Lagerung von Rohmaterialien; Befüllen, Mischen und Laden von Rohstoffen; Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen; Überwachung laufender Verfahren; Reinigen von Öfen, Destilliergeräten, Pumpen, Ventilen und Leitungen, BTX-Prozessanlagen.
Colour: Green
EN 374 (AKL), EN 388 (3121), Cat. III; AQL 1,0
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ A (AKLMNPT), EN ISO 374-5, EN 388:2016 (3121B), EN 407 (X1XXXX), Kat. III