Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 29-500
Lieferant: Ansell
29-500/11 29-500/7 29-500/8 29-500/9 29-500/10
112-1373EA 6.2 EUR
112-1373 112-1369 112-2308 112-2309 112-2310
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 29-500
Handschuhe
Diese anatomisch geformten Handschuhe bieten Schutz gegen Chemikalien bei Anwendungen mit mittlerer Belastung, z.B. Säuren, Laugen, Alkohole und verschiedene Lösungsmittel.
  • Geringe Handermüdung durch hohe Geschmeidigkeit
  • Ideal für den Einsatz in der Kälte, Flexibilität von Neopren bleibt erhalten
  • Innen mit weicher und absorbierender Baumwoll-Velourisierung für zusätzlichen Komfort
Geeignet zur Anwenung in Landwirtschaft, Chemie, Reinigung, Wartung, Öl und Benzinraffination
Thickness: 0,75 mm
Colour: Black
EN 374 (AKL), Kat. III, EN 388 (3121); AQL 0.65
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ A (AKLNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A); AQL 0.65