Chemikalienschutz-Handschuhe, UltraNeo 341
Lieferant: MAPA
34341010 34341011 34341148 34341019
112-0669EA 28.5 EUR
112-0669 112-0670 112-0671 112-0672
Chemikalienschutz-Handschuhe, UltraNeo 341
Handschuhe
Diese Neopren-Handschuhe mit glatter Gummibeschichtung verfügen über eine gute chemische Beständigkeit gegen Säuren und aliphatische Lösungsmittel.
  • Qualitativ hochwertiger Baumwollstrick-Innenhandschuh für hohen Langzeittragekomfort
  • Lange Haltbarkeit bei schwerer Belastung
  • Lange Stulpe für den Unterarm
  • Gute mechanische Beständigkeit
Stärke: 1,45 mm
Farbe: Schwarz
EN 388 (3221), EN 374 (ACJKL), EN 407 (X1XXXX); Kat. III
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2121X), EN ISO 374-1 Type A (ACLMNS), EN 374-5, EN 407 (X1XXXX); Kat. III