Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Lieferant: Ansell
39-122/10 39-122/7 39-122/8 39-122/9 39-124/10 39-124/7 39-124/8 39-124/9
112-3506EA 12.1 EUR
112-3506 112-3507 112-3508 112-3509 112-4254 112-4255 112-4256 112-4257
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 39-122 / 39-124
Handschuhe
Die wiederverwendbaren Handschuhe aus robustem Nitril verfügen über ein Innenfutter aus 100% Baumwolle und eine Strukturierung an den Handflächen und Fingern. Ideal in Arbeitsbereichen mit hohen mechanischen Risiken wie Abschürfungen, Schnittgefahren und als erstklassiger Schutz vor Chemikalien.
  • Optimierter Nass- und Trockengriff
  • Hohe Flexibilität, optimaler Tragekomfort und Schutz
  • Beständig gegen Petrochemikalien, Alkohole, Reinigungsmittel, Fette und Öle sowie Lösungsmittel
Geeignete Anwendungen sind chemische Verabeitung und Vorbereitung, Metallverarbeitung, Entfetten, und in der Verwendung von Agrarchemikalien.
EN 374, EN 388 (4111), EN 407 (X1XXXX), Cat. III; AQL 1.0
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ B (JKT), EN ISO 374-5:2016 (MICRO-ORGANISMS), EN 388:2016 (4111B), EN 407 (X1XXXX), Kat. III, AQL 1,0
Zugelassen für Lebensmittelkontakt