Industriehandschuhe, Jersette 300 / 301
Lieferant: MAPA
34301009 34300050 34300055 34300056 34300057 34300058 34300059 34301000 34301005 34301006 34301007 34301008
112-0658EA 9.6 EUR
112-0658 112-1085 112-0651 112-0652 112-1086 112-1087 112-1088 112-0653 112-0654 112-0655 112-0656 112-0657
Industriehandschuhe, Jersette 300 / 301
Handschuhe
Flüssigkeitsdichter Latexhandschuh mit glatter oder strukturierter Oberfläche. Ideal für Arbeiten unter nassen Bedingungen.
  • Hochwertige Baumwollfütterung; mit nahtloser Grifffläche
  • Hohe Reißfestigkeit
  • Ausgezeichnete Resistenz gegenüber zahlreichen Säuren und Ketonen
Length: 310 - 330 mm
Thickness: 1,15 mm
Colour: Blue
EN 388 (3141), EN 407 (X1XXXX), Cat. II; AQL 1.5
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Typ B (KPT), EN 388:2016 (2131X), EN 407 (X1XXXX), Kat. II; AQL 1.5