Reinraum-Säureschutzhandschuhe,Neopren/Nitril, Advantech 517
Lieferant: MAPA
34517038 34517036 34517037 34517039 34517030
112-0503EA 66 EUR
112-0503 112-0501 112-0502 112-0504 112-0500
Reinraum-Säureschutzhandschuhe,Neopren/Nitril, Advantech 517
Handschuhe
Dieser ungepuderte Reinraum-Handschuh besteht aus einer Tripolymer-Mischung (Nitril, Neopren und Naturkautschuk), die Schutz vor aggressiven Säuren und chemischen Mischungen bietet. Frei von Silikon oder Paraffin.
  • Ausgezeichneter Komfort und lange Haltbarkeit sowie hervorragende chemische Beständigkeit und Abriebfestigkeit
  • Beständig gegen Ätzmittel, Säuren und Ätzalkalien
  • Sicherer Griff bei nassen und trockenen Objekten durch erhabene Prägung
  • Weite Stulpe ermöglicht doppelte Behandschuhung
Für Reinräume der Klassen 100, ISO 5 und M3,5 geeignet.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (1110X), EN ISO 374-1:2016 Typ B (KST), EN ISO 374-5:2016 (MIKROORGANISMEN); Kat. III; AQL 1.5; ASTM D130.
Verpackung: 1 Paar/Beutel; 12 Paar/Beutel