Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 02-100
Lieferant: Ansell
02-100/8 02-100/9 02-100/10 02-100/11 02-100/6 02-100/7
112-1009EA 18 EUR
112-1009 112-1010 112-1011 112-0944 112-0945 112-0946
Chemikalienschutz-Handschuhe, AlphaTec® 02-100
Handschuhe
Diese Handschuhe bestehen aus einem fünflagigen LLDPE-Laminat, das vor einer Vielzahl von Chemikalien schützt. Die Handschuhe erfüllen damit die Chemikalienbeständigkeitsnorm vom Typ A und sorgen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz.
  • Hohe Festigkeit gegen ein breites Spektrum
  • 100% Kontrolle: Jeder Handschuh ist individuell luftdruckgetestet
  • Leichtes An- und Ausziehen und hoher Tragekomfort
  • Ideal für den Einsatz in Spill Response Kits
Bietet extreme Beständigkeit gegen eine Vielzahl von Chemikalien, einschließlich biologischer Gefahren.
Ideal für den Einsatz in den Life Sciences, der Metallverarbeitung und der chemischen Industrie.
Colour: White
EN 374 (ABC), Cat. III, AQL 0.065
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Typ A (ABCEFGHIMS), EN ISO 374-5 VIRUS; Kat. III; AQL 0,065