Reinraumhandschuhe, Polychloropren, DermaShield® 73-711 / 73-721
Lieferant: Ansell
73-721/6 73-721/6.5 73-721/7 73-721/7.5 73-721/8 73-721/8.5 73-721/9 73-711/7.5 73-711/9 73-711/8.5 73-711/6 73-711/6.5 73-711/7 73-711/8
112-3800EA 805 EUR
112-3800 112-3801 112-3802 112-3803 112-3804 112-3805 112-3806 112-3791 112-3794 112-3793 112-3788 112-3789 112-3790 112-3792
Reinraumhandschuhe, Polychloropren, DermaShield® 73-711 / 73-721
Handschuhe
Die anatomisch geformten Handschuhe mit gerader Stulpe sind ideal für die Produktion von Pharmazeutika und Medizinprodukten sowie für den Biotech- und Laborbereich.
  • Steril oder unsteril, ungepudert, angeraute Fingerspitzen
  • Optimale Kombination von Produkt- und Arbeitsschutz
  • Keine Beschleuniger: Allergien werden vermieden
  • Geschmeidig wie Naturkautschuk
  • Hohe Stich- und Chemikalienfestigkeit
  • Spezielle Oberflächenbehandlung für verbesserte Grifffestigkeit
Die sterilen Modelle (73-711) sind für Reinräume der Klassen 100, ISO 5 bzw. M3,5 geeignet. Die unsterilen Handschuhe (73-721) sollten in kontrollierten, aber nicht sterilen Umgebungen verwendet werden.
Length: 310 mm
Thickness: 0,18 mm (cuff), 0,175 mm (palm), 0,85 mm (fingertip)
Colour: Green
Zertifizierungen: 73-711: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
73-721: EN 455 (1/2), EN ISO 374-1:2016 Type A (KLMNPT), EN ISO 374-5:2016, EN 421; Cat. III; AQL 0,65
Verpackung: Die sterilen Handschuhe sind verpackt als Einzelpaare in einem Poly-Innenbeutel, versiegelt in einer Polyhülle; 10 Paar pro versiegelten Polybeutel; 5 versiegelte Polybeutel in einem Hauptbeutel; 4 Hauptbeutel pro Karton; 200 Paar pro Karton.
Die unsterilen Handschuhe sind lose verpackt: 20 rechte und linke Handschuhe sind in separaten Fächern in einem Polybeutel verpackt; 1 Polybeutel pro vakuumversiegelten Polybeutel; 2 Polybeutel pro vakuumversiegelten Haupt-Polybeutel; 5 Haupt-Polybeutel pro Innenbeutel; 200 Paar pro Karton.