Neoprenhandschuhe, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Lieferant: Ansell
25-101/6.5-7 25-101/7.5-8 25-101/8.5-9 25-101/9.5-10 25-201/6.5-7 25-201/7.5-8 25-201/9.5-10 25-201/8.5-9
112-0027EA 38.2 EUR
112-0027 112-0028 112-0029 112-0030 112-0031 112-0032 112-0034 112-0033
Neoprenhandschuhe, Microflex® NeoTouch® 25-101 / 25-201
Handschuhe
Diese Einmal-Schutzhandschuhe aus Neopren verfügen über einen Rollrand und bieten ausgezeichneten Schutz gegen Säuren und Laugen.
  • Zur Vorbeugung von Allergien des Typs I, ohne Weichmacher
  • Exzellenter Tragekomfort, mit dem von Latex vergleichbar
  • Innenbeschichtung aus Polyurethan für einfaches Anziehen
  • Strukturierte Fingerspitzen bieten sicheren Trocken- und Nassgriff
  • Grüne Farbe dient der einfachen Identifikation
Ideal zur Verwendung in den Bereichen Pharma und chemische Industrie sowie im Labor.
Length: 240 or 290 mm
Thickness: 0,13 mm
Colour: Green
EN 374, Cat. III; AQL 1.5
Zertifizierungen: EN ISO 374-1:2016 Type B (KPT), EN ISO 374-5:2016 VIRUS; Kat. III; AQL 1,5.