Reinraumhandschuhe, Nitril, AdvanTech 529
Lieferant: MAPA
34529000 34529006 34529008 34529009 34529007
112-0725EA 53.5 EUR
112-0725 112-0726 112-0728 112-0729 MAPA34529007
Reinraumhandschuhe, Nitril, AdvanTech 529
Handschuhe
Die beidseitig tragbaren, flüssigkeitsdichten Handschuhe mit Rollrand sind aus Nitril gefertigt.
  • Optimal thickness providing superior dexterity and ease of movement
  • 100% nitrile formulation eliminating protein allergy concerns
  • Lightly textured fingertips for an enhanced wet and dry grip
  • Long length to keep glove up on garment sleeve
Sie schützen vor mechanischer Einwirkung und vor Spritzern von Flüssigkeiten und Chemikalien, die in Reinräumen verwendet werden. Frei von Pigmenten, Puder, Silikon sowie Paraffin. Ideal für die Anwendung in der pharmazeutischen Industrie, der Herstellung von Medizinprodukten sowie der Mikrochip-Produktion.
Geeignet für Reinräume der Partikelreinheitsklassen 100, ISO 5 oder M3.5.
Zertifizierungen: EN ISO 374-1 Type B (JKT), EN ISO 374-5, EN 421, Kat. III; AQL 1,5.
Verpackung: Verpackt in Klasse 10/M2,5 kompatiblen, IPA resistenten Reinraumbeuteln. Chargennummer auf Beuteln und Kartons.