BioSart® 100 Monitore
Lieferant: Sartorius
16401-47-06-K 16402-47-06-K 16401-47-06ACK 16403-47-06ACK 16401-47-07ACK 16402-47-06ACK 16403-47-06-K 164-04-47-06-K 16403-47-04-K 16401-47-06-VK 16401-47-H6-K 16401-47-H6-VK 16403-47-04-VK 16403-47-06-VK 16401-47-07-K
516-7022EA 191 EUR
516-7022 516-7023 611-1158 611-1161 611-1159 611-1160 611-0686 SART164-04-47-06-K 515-0246 515-0242 515-0244 515-0245 SART16403-47-04-VK SART16403-47-06-VK 515-0243
BioSart® 100 Monitore
Filter Membranfiltergeräte
BioSart® 100 Monitore wurden speziell für den Nachweis und die Zählung von Mikroorganismen in Getränken, Wasser, Pharmazeutika, Kosmetika, Nahrungsmitteln und anderen Flüssigkeiten entwickelt. Diese sterilen Einheiten mit PS-Gehäuse und eingebautem Membranfilter sowie Saugpad aus Zellulose sind gebrauchsfertig.
  • Hohe Durchflussrate und hoher Gesamtdurchsatz
  • Ohne hydrophobe, adhäsive Bereiche
  • Membranen mit hohem Durchfluss ermöglichen kürzere Filtrationszeiten aufgrund von 30% höheren Durchflussraten
  • Trichter mit 10 ml-Graduierungen
  • 6,5×1,5 mm-Auslass
After filtration of the sample, just add selected BioSart® media ampoule to the monitor and remove then the 100 ml funnel to convert the monitor into a petri dish eliminating the need for membrane manipulation.
Diese Einheiten sind dazu bestimmt, auf der Grundplatte einer Vakuumstation platziert zu werden, sodass die Reinigung und Sterilisation, die bei wiederverwendbaren Trichtern erforderlich ist, entfällt.
Zertifizierungen: Gemäß den Anforderungen der Internationalen Norm ISO 9001 zertifiziert. Chargenzertifikate für Wiedergewinnungsrate, Sterilität und Spezifikationen.
Verpackung: 48 units per box. 3 different packaging types available:
- Single sterile packed: 12 single sterile monitors in 1 tray, 1 box includes 4 of these trays. Suitable for more critical applications like in the Pharma industry.
- Sterile packed in one tray: 12 monitors sterile packed in 1 tray, 1 box includes 4 of these trays.
- Sterile bulk packed in one box: 48 sterile monitors without extra packaging in 2 layers in 1 box, the box is wrapped in a thin foil. Suitable for less critical applications.