Trichter mit kurzem Stiel
Lieferant: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
44000040 44000044 44000048 44000056 44000004 44000064 44000008 44000012 44000016 44000020 44000024 44000028 44000032 44000036
221-0126EA 6.3 EUR
221-0126 221-0127 221-0128 221-0129 221-0130 221-1146 221-0131 221-0132 221-0133 221-1135 221-0134 221-1137 221-0135 221-1139
Trichter mit kurzem Stiel
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
Borosilikatglas 3.3
  • Gute chemische und physikalische Eigenschaften
  • Einsatz bei Anwendungen ohne hohe thermische Belastungen
  • Einfache und schnelle Reinigung
Mit glatten Innenwänden.
Zertifizierungen: DIN ISO 4798