Trichter mit kurzem Stiel, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
4260-0040 4260-0060 4260-0100
221-0096EA 42.6 EUR
221-0096 221-0097 221-0098
Trichter mit kurzem Stiel, Nalgene®
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
LDPE, durchscheinend.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Mit Außenrippen zur besseren Luftableitung ausgestattet und verfügen über eine Aufhängeöse
  • Ideal zur Filtration mit Unterdruck
Mit glatten Innenwänden. Sehr stabile Konstruktion.