Analysetrichter
Lieferant: Kavalier
632421052055 632421052075 632421052100
221-1715EA 70.9 EUR
221-1715 221-1716 221-1717
Analysetrichter
Trichter Filtertrichter Analysentrichter
Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Schnellfiltration.