Mikroskopische Pinzetten
Lieferant: HAMMACHER KARL
HWC071-10 HWC073-11 HWC075-13
232-2194EA 64.6 EUR
232-2194 232-0066 232-2154
Mikroskopische Pinzetten
Pinzetten
Wironit-Stahl (18/12 Edelstahl mit 18% Chrom und 10 - 12% Nickel).
  • Feine Spitze
  • Rostbeständig
  • Anti-magnetisch