Pinzetten
Lieferant: RSG
413.115 411.115
232-1981EA 58.5 EUR
232-1981 232-1982
Pinzetten
Pinzetten
Edelstahl, PTFE-beschichtet.
  • In spitzer oder stumpfer Ausführung erhältlich
  • Sehr gute chemische und thermische Beständigkeit
  • Glatte Oberflächen zur Verhinderung von Kontaminationen und einfache Reinigung