Pinzetten mit Führungsstift
Lieferant: BOCHEM
1820 1821 1822
232-0018EA 33.1 EUR
232-0018 232-0019 232-0020
Pinzetten mit Führungsstift
Pinzetten
Edelstahl, mit PTFE-Beschichtung.
  • Gebogen, mit Führungsstift
  • Glatte, beschichtete Oberfläche beugt Kontaminationen vor und erleichtert das Säubern