Strömungsanzeiger-Flügelrad
Lieferant: KARTELL
539
229-0577EA 66.9 EUR
229-0577
Strömungsanzeiger-Flügelrad
Durchflussanzeiger
Dieser Strömungsanzeiger aus Styreneacrylonitril (SAN) bietet eine klare optische Strömungsanzeige, da die Rotationsgeschwindigkeit des Flügelrads proportional zur Strömungsrate ist.
  • Für Durchflussgeschwindigkeiten von Flüssigkeiten von mindestens 5 ml/Sekunde
  • Maximale empfohlene Durchflussgeschwindigkeit bis zu 95 ml/Sekunde
  • Max. Druck 2 Bar
Anschlussoliven für Schlauch-Innendurchmesser: 6 - 11 mm
B×T×H (mm): 90×15×40
Bitte beachten Kann mit Gasen verwendet werden, nicht aber mit korrosiven Flüssigkeiten oder über 85 °C.