Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Lieferant: Brand
37045 37053 37046 37047 37048 37049 37050 37051 37052
612-2736EA 26.4 EUR
612-2736 612-3565 612-2563 612-2564 612-2565 612-2566 612-2567 612-2568 612-2569
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung, BLAUBRAND®
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, mit Bördelrand.
  • Justiert auf In
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • DE-M gekennzeichnet
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Auf Wunsch sind die Messkolben auch mit Einzelzertifikat, einem USP-Einzelzertifikat oder einem DAkkS Kalibrierzertifikat lieferbar.