Messkolben, Klasse A, Braunglas, weiße Graduierung
Lieferant: HIRSCHMANN
2640152 2640153 2640160 2640161 2640165 2640170 2640175 2640178 2640180 2640181 2640185 2640186 2640190 2640193 2640194 2640171
612-1539EA 70.2 EUR
612-1539 612-1540 612-1541 612-1542 612-1543 612-1544 612-1545 612-1546 612-1547 612-1548 612-1549 612-1551 612-1552 612-1553 612-1554 612-4715
Messkolben, Klasse A, Braunglas, weiße Graduierung
Kolben Messkolben
DURAN® Borosilikatglas 3.3, braun, mit PE-Stopfen, konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet).
  • Ringmarke und Beschriftung in weißer Emailfarbe
  • Konformitätsbescheinigt; Entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmannlab.de kostenlos erhältlich
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042