Messkolben, Klasse A, Braunglas, weiße Graduierung
Lieferant: HIRSCHMANN
2640252 2640253 2640260 2640265 2640270 2640275 2640280_U 2640285 2640290_U 2640293 2640294
612-3465EA 49.7 EUR
612-3465 612-3466 612-3467 612-3469 612-3470 612-3471 612-3473 612-3475 612-3477 612-3478 612-3479
Messkolben, Klasse A, Braunglas, weiße Graduierung
Kolben Messkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, braun, mit Braunglasstopfen, konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet).
  • Ringmarke und Beschriftung in weißer Emailfarbe
  • Konformitätsbescheinigt; Entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmannlab.de kostenlos erhältlich
*Weithals.
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042.