Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Lieferant: HIRSCHMANN
2800152 2800160 2800165 2800170 2800175 2800180 2800185 2800186 2800190 2800193 2800194 2800197 2800198
612-3277EA 17.7 EUR
612-3277 612-3278 612-3279 612-3280 612-3281 612-3282 612-3283 612-3284 612-3285 612-3286 612-3287 612-3288 612-3289
Messkolben, Klasse A, blaue Graduierung
Kolben Messkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, mit Bördelrand, konformitätsbescheinigt (DE-M gekennzeichnet).
  • Ringmarke und Beschriftung in kontraststarker blauer Emailfarbe
  • Konformitätsbescheinigt; Entsprechendes Chargen-Kablibibrierzertifikat im Internet unter www,hirschmannlab.de kostenlos erhältlich
* In Ergänzung zu DIN
Zertifizierungen: DIN EN ISO 1042