Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
217111708 217112404 217113606 217114405 217115401 217116406 217116809 217117102 217117308 217117608 217118604 217312409 217313602 217314401 217315406 217316308 217316402
214-3105EA 18 EUR
214-3105 214-3110 214-3115 214-3120 214-3125 214-3130 214-3135 214-3140 214-3145 214-0144 214-0145 214-3210 214-3215 214-3220 214-3225 214-0147 214-3230
Stehkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand, DURAN®
Kolben Stehkolben
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit aufgedruckter Inhaltsangabe und weißem Beschriftungsfeld. Ab 65 mm Hals-Durchmesser mit verstärktem Rand.
*Keine DIN ISO Größe.
DIN ISO 24450 (wide mouth)
Zertifizierungen: DIN ISO 1773 (Enghals)
DIN ISO EN 24450 (Weithals)