Rundkolben mit Normschliff
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
03003170 03003149 03003137 03003158 03003128
201-1367EA 84.5 EUR
201-1367 201-1365 201-1364 201-1366 201-0908
Rundkolben mit Normschliff
Kolben Rundkolben
DURAN® Borosilikatglas, 3.3 braun.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit Mittelhals Ns 14/23 oder NS 29/32 und weißem, mattem Beschriftungsbereich. Braunglas zum Schutz von lichtempfindlichen Substanzen.
DIN 12348
Zertifizierungen: DIN EN ISO 4797