Flasks, Florentine, with Standard Ground Joints
Lieferant: SciLabware
FD50/4RE FD250/4RE FD500/4RE FD1L/4RE FD2L/4RE FD250/3 FD100/3 FD100/4RE FD500/3 FD1L/3
201-8404EA 32.2 EUR
201-8404 201-8403 201-8406 201-8401 201-8009 201-8402 531-0741 201-2374 BIBBFD500/3 BIBBFD1L/3
Flasks, Florentine, with Standard Ground Joints
Kolben Rotationsverdampferkolben
PYREX®, Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Ideal für die Verwendung mit Rotationsverdampfern. Große Oberfläche für schnelles Verdampfen. Robuste, dicke Wandkonstruktion für zusätzliche Stabilität. Florentinerform ermöglicht einfaches Entfernen fester Rückstände.