Flasks, iodine with collar and iodine stopper, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
FIB250/3 FIB500/3 FIB250/4 FIB500/4
201-8452EA 109 EUR
201-8452 201-8454 BIBBFIB250/4 BIBBFIB500/4
Flasks, iodine with collar and iodine stopper, Quickfit®
Kolben Jodzahlkolben
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Jodbestimmung. Kolben hat Schliffhülse und becherförmige Oberseite. Stopfen hat verlängerten Griff, der weit über die Flüssigkeitsdichtung hinausragt.
BS 2735 (except 201-8453 and 201-8455)
Zertifizierungen: BS 2735 (außer 201-8453 und 201-8455)
Bestellinformation: FKolben und Stopfen müssen separat bestellt werden.