Ersatzrührer für Celstir® Kolben
Lieferant: DWK Life Sciences
356899 356895 356910 356909 356907 356904 356902 356896 356893 356903
734-3162EA 324 EUR
734-3162 734-3160 734-3168 734-3167 734-3166 734-3165 734-3163 734-3161 734-3159 WHEA356903
Ersatzrührer für Celstir® Kolben
Rührer Rührschäfte
Diese Einheit enthält einen Verschluss mit Dichteinsatz, einen Glasstab, einen Magnethalter, einen Magneten und einen Rührarm (für Größen ab 125 ml).