Flaschenaufsatz-Filtersysteme, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
DS0320-2545 DS0320-5033 DS0320-5045
516-0577EA 242 EUR
516-0577 513-3203 516-0578
Flaschenaufsatz-Filtersysteme, Nalgene®
Filter Flaschenaufsatzfilter
PS, wiederverwendbare Flaschenaufsatz-Filtersysteme. Geeignet für analytische oder sterile Filtration, für Über- und Unterdruckanwendungen.
  • Mit Graduierung und Schraubgewinde
  • Herausnehmbare Membran-Unterstützungsplatte
  • PP-Schlauchadapter
513-3203: Für Halsweite 33 mm
516-0578 und 516-0577: Für Halsweite 45 mm
PP tubing adapter
513-3203: for neck size 33 mm
516-0578: for neck size 45 mm
Bestellinformation: Der Filter ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat gekauft werden. Der Durchmesser sollte zwischen 47 - 50 mm sein.