Membranfilter, Whatman™
Lieferant: Whatman products (Cytiva)
10410012 10410014 10410206 10410212 10410214 10410219 10410224 10410229 10410312 10410314 10410319 10410380
514-2422EA 310 EUR
514-2422 514-0768 514-2451 514-2452 514-0487 514-2454 514-0488 514-0489 514-2462 514-2463 514-2464 514-0681
Membranfilter, Whatman™
Filter Membranfilter
Bei diesen hydrophilen, regenerierten Zellulose-Membranfiltern handelt es sich um mikroporöse Zelluloseacetatfilter, die ohne Benetzungsmittel hergestellt werden. RC60 bietet eine minimale Menge extrahierbarer Substanzen und eine umfassende Kompatibilität in sowohl organischen als auch wässrigen Medien.
  • Spontane Befeuchtung, sehr gute Nassfestigkeit
  • Durch Chemikalienbeständigkeit geeignet für eine Vielzahl von wässrigen und organischen Medien
  • Mechanisch stabil mit geringer Proteinbindung
  • Niedriges Niveau extrahierbarer Substanzen zur Minimierung der Probenverunreinigung
  • Mit allen Methoden sterilisierbar
Suitable for use as sterile filter to ASTM-D 3862-80