Luftüberwachungskassetten
Lieferant: Cytiva (Formerly Pall Lab)
4338 4376 4339-N
515-0007EA 390 EUR
515-0007 516-7620 515-0008
Luftüberwachungskassetten
Filter Kassettenfilter
Membran: 0,8 µm GN-4 Metricel® (Cellulosemischester) mit Stützpad aus Cellulose.
  • Leck- und manipulationssicher
Filterdurchmesser: 25 mm
- Gehäuse: Mit Kohlenstoff gefärbtes PP
- Zur Überwachung einatembarer Bestandteile wie Kieselgel, Metall und Staub
- Ø×L gesamt: 28×79 mm
Filterdurchmesser: 37 mm
- Gehäuse: SAN (Styrolacrylnitril)
- Zur Überwachung einatem barer Bestandteile wie Staub, Kieselgel, Aerosole und Fasern
- Ø×L gesamt: 2-teilig: 42×28 mm; 3-teilig: 42×38 mm