Steckdosenleiste, GVS, Professional
Lieferant: BACHMANN ELEKTRO
331.071
139-1388EA 305 EUR
139-1388
Steckdosenleiste, GVS, Professional
Steckdosen
Die Steckdosenleiste mit sechs Anschlüssen verfügt über einen dreifachen Schutz bei 16 A/3600 W Anschlusswert sowie über einen Überspannungsschutz (5 kA Nennableitstrom).
  • Mit Schalter, optischer Ausfallanzeige und doppelter Temperaturabsicherung
  • Edelgas gefüllte Ableiterstrecke
  • Frequenzfilter und Netzfilter filtern kleinste Störungen bis 30 MHz
  • Eckfrequenz 400 Hz, Dämpfung 20 dB pro Dekade
Leistenlänge: 573 mm
Kabellänge: 1,75 m
Farbe: silber/schwarz
Zertifizierungen: VDE geprüft gemäß VDE 0675, Teil 6'