Dosieraufsätze für Kippautomaten
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
05476101 05476104 05476110 05476113 05476119 05476122 05476128 05476137 05476107
612-9850EA 42.3 EUR
612-9850 612-9851 612-9852 612-9853 612-9855 612-9856 612-9857 612-9858 201-1077
Dosieraufsätze für Kippautomaten
Kippautomaten
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Dosieraufsatz mit Schliffkern NS 29/32. Passende Flaschen siehe 215-1117 und 215-1118.