Petrischalen-Tragegestell, Poxygrid®, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
H189780000 H189790000
391-2011EA 108 EUR
391-2011 391-2013
Petrischalen-Tragegestell, Poxygrid®, SP Bel-Art
Gestelle Spender für Petrischalen
Epoxy-beschichtetes Drahtstahlgestell.
  • Leicht von oben zu befüllen und zu entleeren
  • Für Kunststoff-Petrischalen Ø 90 und 100 mm (nicht für Glaspetrischalen geeignet)
B×T×H: 108×108×356 mm (1 Stapel, für 20 Petrischalen)
B×T×H: 343×105×305 mm (3 Stapel, für 42 Petrischalen)
W×D×H: 343×105×305 mm (3 stacks, for 42 dishes)