Petrischalen, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning
BP140-01 BP140-02 BP53-03 BP53-06 BP93D-102 SB93-101 BH93B-102 BI93D-101 BI93D-102 BP90B-101 BP90B-102 BP93B-101 SB93-102 BP143-06 BP143-07 BP93B-102
391-2068EA 227 EUR
391-2068 GOSSBP140-02 391-0569 391-0570 GOSSBP93D-102 391-0572 391-0566 391-0567 391-0568 391-0571 GOSSBP90B-102 GOSSBP93B-101 GOSSSB93-102 GOSSBP143-06 GOSSBP143-07 GOSSBP93B-102
Petrischalen, Corning® Gosselin™
Zellkulturschalen Petrischalen
Transparente PS-Petrischalen für Labors in der Lebensmittelindustrie.
  • Hervorragende optische Qualität
  • Stabiles Stapeln durch den Setzring
  • Hohe mechanische Beständigkeit: behält bis +55 °C die Form bei
Diese Schalen werden in einer Produktionsumgebung der Klasse 100 (ISO 5) hergestellt, wodurch ein aseptisches Produkt gewährleistet wird. Das Produkt ist auf jedem Karton mit einer Chargennummer gekennzeichnet. Auch steril erhältlich (Sterility Assurance Level gemäß ISO 11137: SAL 10⁻⁶).