Abdampfschalen
Lieferant: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L131/2 L131/3 L131/4 L131/5 L131/6 L131/8
216-0370EA 16.4 EUR
216-0370 216-0371 216-0289 216-0372 216-0373 216-0375
Abdampfschalen
Schalen/Schüsseln/Töpfe Abdampfschalen
Porzellan, glasiert.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis +1000 °C
  • Geringe Wärmeausdehnung
Für eine Vielzahl von Laboranwendungen. Mit Ausguss und flachem Boden. Innen und außen weiß glasiert.