Desiccator cabinets, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
F420640001 F420660000 F420660001
467-0062EA 1260 EUR
467-0062 467-0066 467-0067
Desiccator cabinets, SP Bel-Art
Exsikkatoren Trockenkammern
Diese haltbaren Trockenkammern sind aus 6,35 mm starkem PA (Polyacryl) Kunststoff hergestellt. Die Türen bestehen aus 9,5 mm starkem PA und sorgen für einen luftdichten Abschluss durch eine entsprechende Dichtung. Sie sind mit einem Scharnierband und einem Edelstahldrehriegel ausgestattet. Erhältlich in klarem PA oder in bronzefarben.
  • Geeignet zur trockenen und staubfreien Lagerung von Proben im Labor oder in Kühl- und Gefrierschränken
  • Lieferung inkl. gelochter Bodenplatten um eine reibungslose Luftzirkulation innerhalb der Kammern zu gewährleisten