Zählkammern, Fuchs-Rosenthal
Lieferant: LABOR OPTIK
2706000 2710000 2720000 2730000
631-1171EA 91.8 EUR
631-1171 631-1125 631-1126 631-1127
Zählkammern, Fuchs-Rosenthal
Objektträger Zählkammern
16 Großquadrate je 1 mm²
Jedes Großquadrat ist in 16 Kleinstquadrate unterteilt.
Suitable for counting cells in liquor (CSF).