Zählkammern, Bürker
Lieferant: LABOR OPTIK
1900000 1910000 1920000 1930000
631-1141EA 90.9 EUR
631-1141 631-1122 631-1123 631-1124
Zählkammern, Bürker
Objektträger Zählkammern
Kammerzählung nach Bürkers Regel.
  • Großquadrate (1 mm²), die durch Doppellinien (0,05 mm Abstand) in 16 Gruppenquadrate unterteilt sind
  • Durch die Doppellinien ergeben sich Kleinstquadrate mit einer Fläche von 0,0025 mm²
  • Neun Zählnetze
Geeignet zum Zählen von Leukozyten und Erythrozyten.
Zählnetz: 9