Zählkammern, Neubauer Imp.
Lieferant: LABOR OPTIK
1106000 1120000 1110000 1130000
631-1111EA 84.1 EUR
631-1111 631-1121 631-1112 631-1113
Zählkammern, Neubauer Imp.
Objektträger Zählkammern
Zur Leukozyten-, Thrombozyten- und Erythrozytenzählung. Alle Gruppenquadrate haben dreifache Grenzlinien.
  • Vier Großquadrate in den Ecken sind in je 16 Quadrate unterteilt (Leukozytenzählung)
  • Großquadrat in der Mitte ist in 25 Gruppenquadrate und diese sind in je 16 Kleinstquadrate unterteilt
  • Die mittlere Linie entscheidet, ob Zellen im Grenzbereich mitzuzählen sind oder nicht
Zählraster: 9
Große Quadrate: je 1 mm²
Großquadrate: je 1 mm²