Behälter, Weithals, mit Schraubverschluss, Corning® Gosselin™
Lieferant: Corning
PV125-01 PV30-01 PV500-01 PV75-01
215-1309EA 366 EUR
215-1309 215-1311 215-1312 215-1323
Behälter, Weithals, mit Schraubverschluss, Corning® Gosselin™
Probenbehälter Universalbehälter
PP, opaque white, with screw cap.
  • Excellent shock resistance
  • Very good chemical resistance
Ideal for sampling, storage and transport of solid samples.
Bitte beachten Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.