Schlauchverbinder, gerade
Lieferant: KARTELL
70510 70511 70512 70513 70514 70515
229-0713EA 14.1 EUR
229-0713 229-0714 229-0715 229-0716 229-0717 229-0718
Schlauchverbinder, gerade
Fittings und Verbinder
PP, weiß
  • Gute mechanische und chemische Beständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
  • Die Schlauchverbinder sind zum Einsatz mit Lebensmitteln gemäß 90/128/CEE, 92/39/CEE und FDA 21 CFR geeignet.
With tapered ends, for connecting tubing with the same diameter.