Schlangenkühler mit Normschliffen
Lieferant: LENZ LABORGLAS GMBH & CO.KG
05233314 05233211 05233414 05233514
201-1680EA 113 EUR
201-1680 201-0898 201-1075 201-1076
Schlangenkühler mit Normschliffen
Kühler
DURAN®, Borosilikatglas 3.3.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Zur Kühlung des Kondensats von Dämpfen. Mit Normschliff-Kern und Normschliff-Hülse. Wasseranschluss über Kunststoffoliven mit 8 mm Außen-Ø und GL 14-Verschraubungen.