Luftkondensator mit Quickfit® Schliff
Lieferant: SciLabware
C2/22 C2/11 C2/12
201-8279EA 53.9 EUR
201-8279 BIBBC2/11 BIBBC2/12
Luftkondensator mit Quickfit® Schliff
Kühler
PYREX®, Borosilikatglas.
  • Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit
  • Kern und Hülse haben die gleiche Größe
Für die Kondensation von Stoffen mit einem Siedepunkt über 150°C.
Zertifizierungen: ISO 1773, BS 6352