Chirale stationäre Phasen zum Anionen-Austausch
Lieferant: CHIRAL TECHNOLOGIES
32324 31311 31324 31394 32311 32394 31344 32344
554-3754EA 1860 EUR
554-3754 554-3750 554-3765 554-3752 554-3753 554-3756 554-3751 554-3755
Chirale stationäre Phasen zum Anionen-Austausch
Chromatographiesäulen
Zur Trennung von sauren chiralen Verbindungen mit Carboxyl-, Phosphon-, Phosphin- Phosphor- oder Sulfonsäuregruppen. In einigen Fällen können auch schwach saure Verbindungen wie Phenole getrennt werden.